Learn More
Chromium(III) sulfate hydrate, Reagent Grade
Codice prodotto. p-4824679
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11307628
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033303.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15244-38-9 | Cr2O12S3 | 392.16 g/mol
Chromium(III) sulfate hydrate is widely used in making chrome tanned leather, paints, inks and ceramics. It is also used in preparation of chromium metal, dye, in printing and dyeing industry. It is involved in the preparation of chrome catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15244-38-9
Formula molecolare Cr2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 392.16
Numero MDL MFCD00016039
InChI Key GRWVQDDAKZFPFI-UHFFFAOYSA-H
IUPAC Name dichromium(3+) trisulfate
SMILES [Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(III) sulfate hydrate
Colore Purple
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Soluble in water and alcohol. Insoluble in acids.
Peso formulazione 392.17 (Anhydrous)
Grado Reagent
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium(III) sulphate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chromium(III) sulphate hydrate