Learn More
Chromium nitride
Codice prodotto. p-7048937
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11386518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012149.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12053-27-9 | CrN | 66.00 g/mol
Chromium nitride is used for stainless steel, corrosion resistance steel, alloy steel and such special steel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12053-27-9
Formula molecolare CrN
Molecular Weight (g/mol) 66.00
Numero MDL MFCD00016048
InChI Key YTZQKGWLQOLFNF-UHFFFAOYSA-N
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium nitride
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium nitride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chromium nitride