Learn More
Chromium, plasma standard solution, Specpure™ Cr 1000μg/mL
Codice prodotto. 11329017
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11329017
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038728.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Numero MDL MFCD00010944
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium plasma standard solution
Nota nome Cr 1000μg/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione Cr(NO3)3 in 5% HNO3
Numero UN UN1789
Quantità 50 mL
Grado Specpure