Learn More
Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate, >98%, (ACS Reagent Grade), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11420582 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
25g
Codice prodotto. 11420582
Marca: MP Biomedicals 0219403125
Identificatori chimici
CAS 7788-99-0
Formula molecolare CrH24KO20S2
Molecular Weight (g/mol) 499.386
InChI Key ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC Name potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio >98%
Peso formulazione 499.4
Grado Reagente ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium Potassium Sulfate Dodecahydrate, ACS
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.