Learn More
Chromium potassium sulfate dodecahydrate, 98+%
Codice prodotto. p-46344 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10012890
Marca: Thermo Scientific Acros 222520050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7788-99-0 | CrKO8S2·12H2O | 499.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7788-99-0
Formula molecolare CrKO8S2·12H2O
Molecular Weight (g/mol) 499.39
Numero MDL MFCD00149917
InChI Key ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Sinonimo chromium potassium sulfate dodecahydrate, chrome alum dodecahydrate, potassium chromium alum dodecahydrate, unii-h54d055wx6, ccris 8929, chromic potassium sulfate dodecahydrate, chromium iii potassium sulfate 1:1:2 , dodecahydrate, sulfuric acid, chromium 3+ potassium salt 2:1:1 , dodecahydrate, acmc-20alga, ksc492e4p
PubChem CID 24596
IUPAC Name potassium;chromium(3+);disulfate;dodecahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[K+].[Cr+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium potassium sulfate dodecahydrate
Punto di fusione 89.0°C
Nota nome p.a.
Colore Purple
Forma fisica Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 102% (Iodometry)
Formula lineare CrK(SO4)2·12H2O
Indice di Merck 15, 2233
Informazioni di solubilità Solubility in water: 24 g/100 mL (15°C).
Peso formulazione 499.39
Percent Purity ≥98%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.83
Densità 1.8300g/mL