Learn More
Chromium powder, -10+20 mesh, 99.996% (metals basis)
Codice prodotto. 11385948
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11385948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010452.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-47-3
Formula molecolare Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Densità 7.19g/cm3
Quantità 25 g
Dimensioni maglia -10+20 Mesh
Odore Odorless
Pressione del vapore 0 hPa
Intervallo percentuale saggio 99.996% (Metals basis)
Forma Powder