Learn More
Chromium powder, -100 mesh, 99% (metals basis)
Codice prodotto. p-4781854
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
10g
2kg
500g
Codice prodotto. 11361198
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010147.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Apparent density 2.0-3.0g/cm3 | CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-47-3
Formula molecolare Cr
Molecular Weight (g/mol) 52.00
Numero MDL MFCD00010944
InChI Key VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
IUPAC Name chromium
SMILES [Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium
Colore Gray
Aspetto Gray powder
Quantità 10 g
Dimensioni maglia -100 Mesh
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis)
Forma Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chromium powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .