Learn More
Chromium silicon monoxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11313827
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11313827
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035667.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 37264-20-3
Formula molecolare CrOSi
Molecular Weight (g/mol) 96.08
Numero MDL MFCD02091702
InChI Key ASAMIKIYIFIKFS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium silicon monoxide, d-arg1,d-trp5 inverted exclamation mark currency7 inverted exclamation mark currency9,leu11-substance p
PubChem CID 57464841
IUPAC Name chromium;oxoniumylidynesilanide
SMILES [O+]#[Si-].[Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium silicon monoxide
Quantità 10 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
Percent Purity 99.9%