Learn More
Chromium solution for ICP 1g/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
Specifica
Specifica
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Cr |
| Concentrazione | 1±0.002 g/L |
| Tipo | Mass Spectrometry Standard |
| Elemento | Cr |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid |
| Quantità | 250 mL |