Learn More
Chromium(VI) oxide, 99%
Codice prodotto. p-3734731 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10605462
Marca: Thermo Scientific Acros 196610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1333-82-0
Formula molecolare CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Chromium(VI) oxide
Punto di fusione 196.0°C
Colore Purple to Red
Forma fisica Crystals or Granules
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.4% min. (Iodometry)
Formula lineare CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Indice di Merck 15, 2239
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Peso formulazione 99.99
Percent Purity 99.5%
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 2.7
Densità 2.7000g/mL