Learn More
Chromium(Vi) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7072925 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
250g
500g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10487630
Marca: Fisher Chemical C/5880/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Identificatori chimici
CAS 1333-82-0
Formula molecolare CrO3
Molecular Weight (g/mol) 99.99
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trioxochromium
SMILES O=[Cr](=O)=O
Specifica
Punto di fusione 196°C
Colore Red to Violet
pH 1
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 99.99g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica