missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™

Codice prodotto. 18060070
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 18060070

Marca: VHG Labs VHGPCR6W250

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Hexavalent Chromium
CAS 18540-29-9
Metodi Speciation
Nomi componenti o analita Hexavalent Chromium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Cr+6
Sinonimo Chromium(VI), Chromium(6+), Chromium hexavalent ion, Chromium, ion (Cr6+), Chromium(6+) ion
InChI Formula InChI=1S/Cr/q+6
SMILES [Cr+6]
IUPAC Name chromium(6+)
Solvent or Matrix Water
Molecular Weight (g/mol) 52
Quantità 250 mL
Peso formulazione 51.941 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato