Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Chromocult ™ NPS and e.motion, gridded MF
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
:
0.8 μm, pore dia. Discs
Descrizione
- Nutrient pads with gridded membranes
- Trouble-free storage up to 24 months
- Compliance with international standards and references
- Validation guide available
- Highly versatile - multiple applications
- Economical by time- and cost-savings
- Easy handling
- Membranes suitable for use with e.motion dispenser
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Formato | 0.45μm Pore Size Disc |
| Tipo di media | Chromocult |
| Sterilità | Sterile |
| Target Organism Class | Coliforms |
| Colore della griglia | Black |
| Tipo di imballaggio | Individually wrapped MF for use with dispenser, 10 x 10/bag dishes with NP |
| Dimensione del poro | 0.45μm |
| Quantità | 100/Pk. |
| Diametro (sistema metrico) | 50 mm |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.