missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin A Antibody (CGA/413 + CHGA/777 + CHGA/798), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47846CL1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human,Monkey,Mouse,Porcine,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Chromogranin A | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I | |
| Recombinant human Chromogranin A protein (Uniprot: P10645) | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers | |
| 1113 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CGA/413 + CHGA/777 + CHGA/798 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Monkey, Mouse, Pig, Rat | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto