missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chromogranin A / CHGA Mouse, Clone: CHGA/765, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: EnquireBio 1113-MSM6-P1
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| Chromogranin A / CHGA | |
| Finely granular cytoplasmic | |
| CHGA/765 | |
| Unconjugated | |
| NP_001266 | |
| Mouse | |
| 68-75kDa | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 1113 | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide | |
| CHGA | |
| Recombinant human chromogranin A protein | |
| PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto