Learn More
Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) Mouse, Clone: rCHGA/798, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Specifica
| Antigene | Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) |
|---|---|
| Clone | rCHGA/798 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
15979777
|
EnquireBio
1113-MSM17-P0 |
20 μg | |||||||
|
15989777
|
EnquireBio
1113-MSM17-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Risparmia 76.40€ 13% Sconto |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
| Chromogranin A / CHGA (Neuroendocrine Marker) | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
| Recombinant full-length human CHGA protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 68-75kDa |
| rCHGA/798 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| 1113 | |
| IgG1 κ | |
| Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
| Finely granular cytoplasmic | |
| PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma. |