Learn More
Chromosulfuric acid, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-21642 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10722961
Marca: Thermo Scientific Acros 295510010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65272-71-1
Formula molecolare Cr2K2O7·H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 200.237
Numero MDL MFCD00010952
InChI Key IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml
PubChem CID 131664149
IUPAC Name dipotassium;chromium;dihydroxide;dihydrate
SMILES O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr]
Specifica
Materiale o nome chimico Chromosulfuric acid
Colore Brown to Brown-Red
Punti di ebollizione 330.0°C
Densità 1.8400g/mL
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.84
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Butylmagnesium chloride, 20 wt% solution in THF/Toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetrahydrofuran, Toluene, Butylmagnesiumchloride