Learn More
Proteintech ChromoTek Binding Control Magnetic Agarose
Click to view available options
Quantità:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- Control of unspecific binding of proteins, DNA, etc. to beads
- Pre-clearing of cell lysate
- 20 reactions / 500 μL slurry
- Stored in 20% EtOH
Specifica
Specifica
| Quantità | 20 Reactions |
| Sufficiente per | 20 Reactions |