Learn More
Proteintech ChromoTek GST-Trap Agarose
Codice prodotto. 17343503
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
Codice prodotto. 17343503
Marca: Proteintech STA10
GST-Trap is an affinity resin for IP of GST fusion proteins.
  • Consists of a GST Nanobody/ VHH coupled to agarose bead
Specifica
Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio Glutathione S-Transferase (GST) from Schistosoma japonicum
Label or Dye Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 10 Reactions