Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Agarose Beads Kit
Click to view available options
Quantità:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- Halo-Trap Agarose are affinity beads for IP of Halo-tag fusion proteins
- Comprises a Halo-tag Nanobody /VHH conjugated to agarose beads
Specifica
Specifica
| Quantità | 20 Reactions |
| Sufficiente per | 20 Reactions |