Learn More
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270 Kit
Sfoglia Tutto Proteintech Prodotti
Click to view available options
Quantità:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- Halo-Trap Magnetic Particles M-270 is used to immunoprecipitate Halo-tag proteins from cell extracts of various organisms like mammals, plants, bacteria, yeast, insects etc. in the presence or absence of a covalently bound ligand.
- The interaction between Halo-Trap and the Halo-tag protein is reversible.
Specifica
Specifica
| Capacità di legame | 1.25 μg of recombinant Halo-tag per 25 μL bead slurry |
| Quantità | 20 Reactions |
| Da utilizzare con (applicazione) | IP, CoIP, ChIP, RIP |