missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Histone-Label Atto488
Descrizione
- Consists of an anti-histone VHH conjugated to the fluorescent dye ATTO488. For IF, microscopy of histones, chromosomes, and nuclei
Specifica
Specifica
| Clonality | Monoclonal |
| Quantità | 100 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunofluorescence (IF), Immunocytochemistry (ICC) |
| Coniugato | ATTO488 |
| Target Specificity | Histone H2A-H2B heterodimers |
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at +4°C. Stable for 6 month. Do not freeze. Protect from light. |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?