missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek MBP-Trap Agarose Beads

Codice prodotto. 17303383
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17303383

Marca: Proteintech mbta400

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The ChromoTek MBP-Trap Agarose are affinity beads for IP of MBP-fusion proteins.

  • Comprise MBP Nanobodies/ VHHs coupled to agarose beads

Specifica

Content And Storage Upon receipt store at 4°C. Do not freeze.
Da utilizzare con (applicazione) IP, CoIP, ChIP, RIP
Bersaglio Maltose-binding Protein (MBP) of Escherichia coli
Label or Dye Agarose
Specie Alpaca
Sufficiente per 400 Reactions
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato