Learn More
Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose Kit
Click to view available options
Quantità:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- ChromoTek’s MK2-Trap Agarose kit are affinity beads for IP of MK2-fusion proteins
- Comprises a MK2 Nanobody/ VHH conjugated to agarose beads
Specifica
Specifica
| Quantità | 20 Reactions |
| Sufficiente per | 20 Reactions |