missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Click to view available options
Sufficiente per:
10 Reactions
100 Reactions
20 Reactions
200 Reactions
400 Reactions
Dimensione della confezione:
10 reazioni
100 reazioni
20 reazioni
200 reazioni
400 reazioni
Descrizione
- Consists of a Myc Nanobody/VHH coupled to agarose beads
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at 4°C. Stable for one year. |
| Da utilizzare con (applicazione) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Bersaglio | Myc-tag sequence motif EQKLISEEDL at the N-terminus, C-terminus, or internal site of the fusion protein. Endogenous c-myc is NOT bound. |
| Label or Dye | Agarose |
| Specie | Alpaca |
| Sufficiente per | 20 Reactions |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto