Learn More
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human IgG/Rabbit IgG, Fc-specific VHH, Biotinylated
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
10 μL
100 μL
Förpackningsstorlek
100µL
10µL
Beskrivning
- The Nano-CaptureLigand™ human IgG captures and immobilizes the Fc-fragment of human IgG antibodies to avidin/streptavidin coated surfaces used in BLI, SPR, and ELISA assays
- Consists of a biotinylated Nanobody that specifically binds to human IgG antibodies with high affinity and in a site-directed manner
Specifikationer
Specifikationer
| Quantità | 10 μL |
| Target Specificity | Human IgE |
| Coniugato | Biotin |
| Clonality | Monoclonal |
| Content And Storage | Upon receipt store at +4°C/+40°F. Optional: Aliquot upon arrival and store at -20°C/-4°F |
| Da utilizzare con (applicazione) | BLI, SPR, ELISA |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering