missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek RFP-Booster Alexa Fluor™ 647

Codice prodotto. 17353433
Click to view available options
Quantità:
10 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
10µL
50µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17353433

Marca: Proteintech rb2AF64750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

RFP VHH conjugated to Alexa Fluor™ 647.

  • anti-RFP VHH/ Nanobody conjugated to fluorophore for IF, of mCherry and other red fluorescent protein-fusion proteins

Specifica

Clonality Monoclonal
Quantità 50 μL
Da utilizzare con (applicazione) Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunocytochemistry (ICC)
Coniugato Alexa Fluor™ 647
Target Specificity mCherry, mPlum, mRFP, mRFPruby, mKate2
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Store at -20°C/-4°F. Avoid freeze-thaw cycles. Aliquot upon arrival. Protect from light.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato