Learn More
Proteintech ChromoTek RFP-Trap™ Magnetic Agarose Kit
Click to view available options
Quantità:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- The ChromoTek RFP-Trap™ Magnetic Agarose are affinity beads for IP of RFP-fusion proteins
- Comprises a RFP Nanobody/ VHH coupled to magnetic agarose
Specifica
Specifica
| Quantità | 20 Reactions |
| Sufficiente per | 20 Reactions |