Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Cap™ and Peptide
Codice prodotto. 17393293
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
Codice prodotto. 17393293
Marca: Proteintech ecaep
Slurry of Spot-Cap™ (eca-0.1) plus 1 mg Spot-peptide (ep-1).
  • Spot-Cap™ is a Nanobody-based affinity resin optimized for one-step protein purification of Spot-tagged proteins.
Specifica
Quantità 100 μL