missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek Spot-Cap™

Codice prodotto. 17383293
Click to view available options
Quantità:
2 mL
Dimensione della confezione:
2mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17383293

Marca: Proteintech eca2

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The ChromoTek Spot-Cap™ consists of an anti-Spot-tag™ Nanobody (VHH), which is covalently bound to agarose.

  • Spot-Cap is used to purify Spot-tagged proteins from cell extracts of various organisms like mammals, plants, bacteria, yeast, insects etc. Spot-Cap is engineered for gentle elution with Spot-peptide at 4°C and high yields in batch or gravity flow formats.

Specifica

Quantità 2 mL
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato