missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 568
Click to view available options
Quantità:
10 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
10µL
50µL
Descrizione
- anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody conjugated to fluorescent dye for immunofluorescence, microscopy, and immunoblotting of Spot-tagged proteins
Specifica
Specifica
| Clonality | Monoclonal |
| Quantità | 10 μL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Immunofluorescence (IF), Western Blot |
| Coniugato | Alexa Fluor™ 568 |
| Target Specificity | Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS) |
| Content And Storage | Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at +4°C / 40°F.Stable for 6 months. Do not freeze. Protect from light. |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto