missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 568

Codice prodotto. 17353293
Click to view available options
Quantità:
10 μL
50 μL
Dimensione della confezione:
10µL
50µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17353293

Marca: Proteintech ebAF56850

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Spot VHH conjugated to Alexa Fluor™ 568.

  • anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody conjugated to fluorescent dye for immunofluorescence, microscopy, and immunoblotting of Spot-tagged proteins

Specifica

Clonality Monoclonal
Quantità 50 μL
Da utilizzare con (applicazione) Immunofluorescence (IF), Western Blot
Coniugato Alexa Fluor™ 568
Target Specificity Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS)
Content And Storage Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at +4°C / 40°F.Stable for 6 months. Do not freeze. Protect from light.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato