Learn More
Proteintech ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose Kit
Click to view available options
Quantità:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
20 reazioni
Descrizione
- The ChromoTek V5-Trap™ Magnetic Agarose is an affinity resin for IP of V5-tagged proteins
- Consists of a anti V5 Nanobody/VHH coupled to magnetic agarose beads
Specifica
Specifica
| Quantità | 20 Reactions |
| Sufficiente per | 20 Reactions |