Learn More
Chromotrope FB
Codice prodotto. 11426036
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 11426036
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22328.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3567-69-9 | C20H12N2Na2O7S2 | 502.42 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3567-69-9
Formula molecolare C20H12N2Na2O7S2
Molecular Weight (g/mol) 502.42
Numero MDL MFCD00003978
InChI Key OJNIRNOPCQQNRY-JZFXEGLSSA-L
Sinonimo Acid Red 14; C.I. 14720
PubChem CID 44135716
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=C\C(=N/NC2=C3C=CC=CC3=C(C=C2)S([O-])(=O)=O)C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Chromotrope FB
IUPAC Name disodium;4-oxo-3-[(4-sulfonatonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1-sulfonate
Peso formulazione 502.42
Quantità 10 g