Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chromoxane Cyanine R, pure
Codice prodotto. 10012670 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10012670
Marca: Thermo Scientific Chemicals 215150050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3564-18-9 | C23H15Na3O9S
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Chromoxane Cyanine R
CAS 3564-18-9
Formula molecolare C23H15Na3O9S
Numero MDL MFCD00012411
Beilstein 11, II, 240
Sinonimo C.I. 43820, Mordant Blue 3
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 536.39
Grado Ultrapuro
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Brown to Red
Quantità 5 g
Forma fisica Powder