Learn More
Chromplete™ 2-Propanol, HPLC/GC, meets ACS/USP analytical requirements
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
Descrizione
Chromplete Isopropanol meets the analytical requirements of USP and is suitable for use in:
- HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
- GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
- Pesticide Analysis by GC or HPLC
- UV Spectrophotometry
- Preparative chromatography
- Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
- Reactions/Analyses requiring ACS compliance
- Extraction/Concentration Analyses
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
| Punto di fusione | -90°C |
| Absorbance | ≤ 1.0, ≤ 0.20, ≤ 0.10, ≤ 0.015 |
| CAS min. % | 0.999 |
| Colore | ≤ 5 APHA |
| Punti di ebollizione | 83°C |
| Quantità | 4 L |
| Imballaggio | Amber Glass |
| Forma fisica | Liquido |
| Note sul grado di purezza | Chromplete |
| Vedi altri risultati |