Learn More
Chromplete™ Water, HPLC/GC, and Spectrometry
Codice prodotto. p-8776009 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
4L
Codice prodotto. 15920721
Marca: Thermo Scientific T001031000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The Chromplete product line from Thermo Scientific includes reagents for common analyses and separations with the consistency and precision you expect. Chromplete Water is suitable for HPLC, GC, SFC, TLC, ACS, and Spectrophotometry. | CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
Chromplete Water is suitable for use in:
  • HPLC coupled with UV, VIS, PDA, ECD, FL, and RI detectors
  • GC- FID, GC- ECD, GC-TCD
  • UV Spectrophotometry
  • Preparative chromatography
  • Supercritical Fluid and Thin Layer chromatography
  • Reactions/Analyses requiring ACS compliance
  • Extraction/Concentration Analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name water
SMILES O
Specifica
Absorbance ≤ 0.01, ≤ 0.005
Materiale o nome chimico Water
pH 5.5-7.0
Colore ≤5 APHA
CAS min. % 0.99
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Note sul grado di purezza Chromplete
Peso formulazione 18.01
Grado HPLC Gradient, GC, Pesticide, Spectrophotometry, ACS
Imballaggio Amber Glass
Residuo dopo l'evaporazione ≤ 1.0 ppm
Quantità 1 L
Forma fisica Liquid