missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chrysene D12 1000 μg/mL in Dichloromethane, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Chrysene D12 |
| CAS | 1719-03-5 |
| Solvente o matrice | Dichloromethane |
| Formula molecolare | C18 2H12 |
| Quantità | 1 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23 |
| IUPAC Name | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene |
| Molecular Weight (g/mol) | 240.36 |
| Peso formulazione | 240.1692 g/mol |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto