missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chrysene-d12, TRC

Codice prodotto. 30361336
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Codice prodotto. 30361336

Marca: Toronto Research Chemicals TRCC428002100MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Chrysene D12
CAS 1719-03-5
Formula molecolare C18 2H12
Quantità 100 mg
Sinonimo Chrysene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-d12, Chrysene-d12 (7CI,8CI,9CI), 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-Dodecadeuteriochrysene, Dodecadeuteriochrysene, Perdeuteriochrysene, Chrysene D12
InChI Formula InChI=1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene
Molecular Weight (g/mol) 240.36
Peso formulazione 240.1692
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato