Learn More
Nickel Electro™ Churchill Test Tube Rack
Codice prodotto. 12892294 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Posizioni:
28
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12892294
Marca: Nickel Electro™ C184
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from nylon offering good resistance to solvents, formaldehyde and alcohols with limited resistance to dilute acids. Each Churchill Test Tube Rack fits into Clifton water baths and can be easily removed and stored flat.
  • Churchill test tube racks have been developed in conjunction with a secondary school for a classroom of students to each place a test tube into the rack for incubation and other experiments in a water baths.
  • Churchill racks can accommodate the popular 18mm or 25mm diameter test tubes.
Specifica
Product Type Churchill Test Tube Rack
Descrizione Churchill test tube rack 28 holes x 18 mm dia
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Gray
Capacità Tubes (18 mm)
Materiale Nylon
Posizioni 28
Forma Rectangle
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (apparecchiatura) Clifton Unstirred Water Baths 2 and 4 Litre Capacity
N. per confezione 1 Ea.
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 350 x 200 x 20 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 18 mm