Learn More
α-Chymotrypsin ≥40u/mg protein, MP Biochemicals™
Codice prodotto. 11403150 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 g
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
500mg
Codice prodotto. 11403150
Marca: MP Biomedicals 0210046183
Identificatori chimici
CAS 9004-07-3
Numero MDL MFCD00130481
Specifica
Materiale o nome chimico α-Chymotrypsin
Nota nome 3X Crystallized from Bovine Pancreas, ≥40μ/mg protein
Colore White
Quantità 250 mg
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Chymotrypsin
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Chymotrypsin