missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chyrsene-D12, SPEX CertiPrep™

Codice prodotto. 15216316 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15216316

Marca: SPEX Certiprep S975

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Includes

Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet

ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material

Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation

AnalyteCAS No.Concentration
Chrysene-d121719-03-51000μg/mL

Certifications

Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA Complaint

Specifica

Materiale o nome chimico Chrysene-d12
Imballaggio 2mL amber prescored glass ampule
CAS 1719-03-5, 75-09-2
CAS min. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS max % 0.1, 99.9
Formula molecolare C18H12
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC Name 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriochrysene
Solvent or Matrix Methylene Chloride
Molecular Weight (g/mol) 240.367
PubChem CID 3083729
Quantità 1 mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Product intended for laboratory use only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato