Learn More
Ciclopirox olamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16444367
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16444367
Marca: Medchem Express HYB0450A
MedChemExpress Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Ciclopirox olamine (Ciclopirox ethanolamine) is a synthetic antifungal agent that can be used for superficial mycoses reseaech. Ciclopirox olamine has a very broad spectrum of activity and inhibits dermatophytes, yeasts, molds, and many Gram-positive and Gram-negative species pathogenic.
Specifica
Materiale o nome chimico Ciclopirox olamine
Forma fisica Solid
CAS 41621-49-2
Colore Yellow
Quantità 50 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C14H24N2O3
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Ciclopirox ethanolamine HOE 296
Informazioni di solubilità DMSO : 25 mg/mL (93.16 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=C(C)C=C(C2CCCCC2)N1O.NCCO
Molecular Weight (g/mol) 268.35
Peso formulazione 268.35
Percent Purity 98.41%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.