Learn More
Ciglitazone, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18702664
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18702664
Marca: Tocris Bioscience 1307/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective PPARγ agonist
Selective agonist at PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor γ). Activates PPARγ with an EC50 value of 3 μM in vitro, and is at least 33-fold selective over PPARα and δ. Antihyperglycemic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74772-77-3
Formula molecolare C18H23NO3S
Molecular Weight (g/mol) 333.446
InChI Key YZFWTZACSRHJQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ciglitazone, ciglitizone, ciglitazona, ciglitazonum, ciglitazonum latin, ciglitazona spanish, ciglitazone usan:inn, +--5-p-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-2,4-thiazolidinedione, +/--5-4-1-methylcyclohexylmethoxy benzyl thiazolidine-2,4-dione, 5-4-1-methylcyclohexyl methoxy benzyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione
PubChem CID 2750
ChEBI CHEBI:64227
IUPAC Name 5-[[4-[(1-methylcyclohexyl)methoxy]phenyl]methyl]-1,3-thiazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(CCCCC1)COC2=CC=C(C=C2)CC3C(=O)NC(=O)S3
Specifica
Materiale o nome chimico Ciglitazone
Quantità 10 mg
Peso formulazione 333.44
Percent Purity >99%