Learn More
Cilomilast, MedChemExpress
Beskrivning
Cilomilast shows selectivity for PDE4 over PDE1, PDE2, PDE3 and PDE5 (IC50=74, 65, >100, and 83 μM, respectively). Cilomilast has anti-inflammatory and immunomodulatory effects and can be used for thr research of asthma and chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Cilomilast |
| CAS | 153259-65-5 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H25NO4 |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | SB-207499 |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (291.19 mM) |
| SMILES | O=C([C@H]1CC[C@@](C#N)(CC1)C2=CC=C(OC)C(OC3CCCC3)=C2)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 343.42 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?