Learn More
Cilostazol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16417326
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
Codice prodotto. 16417326
Marca: Medchem Express HY17464
MedChemExpress Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Cilostazol (OPC 13013) is a potent and selective inhibitor of phosphodiesterase (PDE) 3A, the isoform of PDE 3 in the cardiovascular system, with an IC50 of 0.2 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Cilostazol
CAS 73963-72-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H27N5O2
Quantità 100 mg
Sinonimo OPC 13013
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (135.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC2=C(C=C(OCCCCC3=NN=NN3C4CCCCC4)C=C2)CC1
Molecular Weight (g/mol) 369.46
Peso formulazione 369.46
Percent Purity 99.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.