Learn More
Cilostazol, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Descrizione
Potent phosphodiesterase III A (PDE3A) inhibitor (IC50 = 0.2 μM) and inhibitor of adenosine uptake. Has antimitogenic, antithrombotic, vasodilatory and cardiotonic properties in vivo. Also affects lipid levels in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Cilostazol |
| CAS | 73963-72-1 |
| Formula molecolare | C20H27N5O2 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | cilostazol, pletal, cilostazole, pletaal, cilostazolum, cilostazolum inn-latin, opc 21, opc-21, cilostazol inn:jan, pletal tn |
| InChI Key | RRGUKTPIGVIEKM-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1CCC(CC1)N2C(=NN=N2)CCCCOC3=CC4=C(C=C3)NC(=O)CC4 |
| IUPAC Name | 6-[4-(1-cyclohexyltetrazol-5-yl)butoxy]-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 369.469 |
| PubChem CID | 2754 |
| Vedi altri risultati |