Learn More
Tocris Bioscience™ CIM 0216
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18743939
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18743939
Marca: Tocris Bioscience™ 5521/10
Selective TRPM3 agonist
CIM 0216 is a selective TRPM3 agonist. Exhibits selectivity for TRPM3 over TRPM1, TRPM2 and TRPM4-8. Stimulates insulin release from pancreatic islet cells in vitro. Evokes nocifensive behavior in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,4-Dihydro-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)-α-phenyl-1(2H)-quinolineacetamide
CAS 1031496-06-6
Quantità 10 mg
Bersaglio TRPM Agonists
Formula molecolare C21H21N3O2
Peso formulazione 347.41
Purezza >98%