Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controllers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Adjust speed from 100 to 1000rpm with the Thermo Scientific™ Cimarec™ 10M Controller, an external control unit that is required for use with the Mobil 10 and Mobil 25 stirrers.
- Automatic start-up for safe stirrer acceleration
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Mobil 10 and Mobil 25 Stirrer |
| Speed | 100 to 1000 rpm |
| Tipo | Dispositivo di controllo per agitatori |
| Tensione | 230 V |
| Requisiti elettrici | 230 V |
| Intervallo di agitazione | 100 RPM to 1000 RPM |