Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tensione:
230 V Denmark
230 V Germany
230 V Switzerland
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Enable synchronized operation of two stirrers with Thermo Scientific™ Cimarec™ Biosystem 40B Controller.
- High visibility display
- Adjustable stirring and pause times with rotation sense inversion
Specifica
Specifica
| Descrizione | Biomodul 40B Controller 230V Denmark |
| Modello | Biomodul 40B Controller |
| Tipo | Stirrer Controller (Dual) |
| Tensione | 230 V Denmark |
| Requisiti elettrici | 230 V |